Läs mer
1-Heptane Sulfonic Acid, Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Certified, Fisher Chemical
Produktkod. 10020170 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10020170 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10020170 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0169/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
CAS 22767-50-6
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel C7H15NaO3S
MDL-nummer 7543
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;heptane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332
Formel vikt 202.25g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.