Läs mer
1-heptansulfonsyra, natriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical™
Produktkod. 10315850 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10315850 25 g Pulverburk av plast 25g
10605302 100 g Pulverburk av plast 100g
11483743 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10315850 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0168/46
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
1-heptansulfonsyra, natriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical , Kvantitet: 100g, förpackning: Plastpulverburk, CAS: 22767-50-6, Vit, Smältpunkt: 300 grader C, Molekylformel: C7H15NaO3S, Molekylvikt: 202.244
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Molekylformel C7H15NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 202.244
MDL-nummer 7543
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 25 g
Formel vikt 202,25 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.