Läs mer
1-heptansulfonsyra, natriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical™
Produktkod. 10605302 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10605302 100 g Pulverburk av plast 100g
10315850 25 g Pulverburk av plast 25g
11483743 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10605302 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0168/48
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
1-heptansulfonsyra, natriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical , Kvantitet: 100g, förpackning: Plastpulverburk, CAS: 22767-50-6, Vit, Smältpunkt: 300 grader C, Molekylformel: C7H15NaO3S, Molekylvikt: 202.244
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22767-50-6
Molekylformel C7H15NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 202.244
MDL-nummer 7543
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Formel vikt 202,25 g/mol
Kvalitet Kromatografi
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.