Läs mer
1-heptansulfonsyra, natriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073049 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5kg
Produktkod. 10315850
Brand: Fisher Chemical H/0168/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
1-heptansulfonsyra, natriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical , Kvantitet: 100g, förpackning: Plastpulverburk, CAS: 22767-50-6, Vit, Smältpunkt: 300 grader C, Molekylformel: C7H15NaO3S, Molekylvikt: 202.244
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22767-50-6
Molekylformel C7H15NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 202.244
MDL-nummer 7543
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 25 g
Formel vikt 202.25g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.