Läs mer
1-heptanesulfinic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-heptanesulfinic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7HF15O2S.Na/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)25(23)24;/h(H,23,24);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 455.9277 |