Läs mer
1-Heptansulfonsyra, natriumsalt, 99+%, Jonparkromatografi, vattenfri
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescrizione
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Abs. | 0,02 max. (C=0,5 M i vatten) vid 260 nm, 0,04 max. (C=0,5 M i vatten) vid 230 nm, 0,06 max. (C=0,5 M i vatten) vid 220 nm, 0,1 max. (C=0,5 M i vatten) vid 210 nm |
| CAS Min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | >300,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 2 % max. (150 °C) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.