Läs mer
1-heptansulfonsyranatriumsalt, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15547984 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15547984 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 25g
1 options
Produktkod. 15547984 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 217305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 SEK
    2517.73 SEK / 25g
    Save 57.27 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    För jonparkromatografi av basiska föreningar; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Kemiska identifierare
CAS 22767-50-6
Molekylformel C7H15NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 202.244
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 25 g
Densitet 1L = 0.00kg
Formel vikt 202.26
Kvalitet HPLC