Läs mer
1-heptansulfonsyra natriumsaltmonohydrat,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 17861361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17861361 5 g -
17861371 25 g -
11453791 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17861361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215123905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 5g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Specifikationer
Objektets namn 1-heptansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat
Form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Utseende Vitt