Läs mer
1-heptansulfonsyra natriumsaltmonohydrat,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4404808 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 17861361
Brand: MP Biomedicals 0215123905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Objektets namn 1-heptansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat
Form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Utseende Vitt