Läs mer
1-Heptansulfonsyra natriumsaltmonohydrat, HPLC-kvalitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10107330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10107330 25 g Glasflaska 25g
10516982 5 g Glasflaska 5g
10403551 100 g Glasflaska 100g
11904571 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10107330 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 411270250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207300-90-1
InChI-nyckel XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat;hydrat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Abs. (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H17NaO4S
Linjär formel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: Soluble
Molekylvikt (g/mol) 220.259
Formel vikt 220.27
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.