Läs mer
1-Heptansulfonsyra natriumsaltmonohydrat, HPLC-kvalitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10403551 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10403551 100 g Glasflaska 100g
10516982 5 g Glasflaska 5g
10107330 25 g Glasflaska 25g
11904571 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10403551 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 411271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9837.09 SEK
    8541.65 SEK / 100g
    Save 1295.44 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207300-90-1
InChI-nyckel XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat;hydrat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Abs. (2,7 g i 100 ml vatten) (pH 3), (2,7 g i 100 ml vatten) (pH 3) vid 0nm, 0,06 max vid 254 nm, 0,06 max vid 280 nm, 0,1 max vid 220 nm, 1 max. vid 210 nm
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 7,4 % till 9 % (100 °C, 3 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H17NaO4S
Linjär formel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: Löslig
Molekylvikt (g/mol) 220.259
Formel vikt 220.27
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.