Läs mer
1-Heptanethiol, 98%
Produktkod. 11367126
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367126 25 g 25g
11377126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07079.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1639-09-4 | C7H16S | 132.265 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1639-09-4
Molekylformel C7H16S
Molekylvikt (g/mol) 132.265
MDL-nummer MFCD00004911
InChI-nyckel VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanethiol, heptyl mercaptan, n-heptylmercaptan, heptyl thiol, heptylthiol, 1-heptylthiol, n-heptyl mercaptan, usaf ek-2122, unii-380ze61gr2, normal-heptyl mercaptan
PubChem CID 15422
IUPAC-namn heptan-1-tiol
LEDER CCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptanethiol
Smältpunkt -43°C
Densitet 0.854
Kokpunkt 173°C to 175°C
Flampunkt 46°C (114°F)
Brytningsindex 1.4515
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3336
Beilstein 1731687
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 132.27
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.