Läs mer
1-Heptanol, 98 %
Product Code. 10021080 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10021080 1 L Glasflaska 1 L
10409420 250 mL Glasflaska 250ml
10311374 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10021080 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 120360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    590.65 SEK / 1 L
    Save 84.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-70-6
Molekylformel C7H16O
Molekylvikt (g/mol) 116.20
MDL-nummer MFCD00002986
InChI-nyckel BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC-namn heptan-1-ol
LEDER CCCCCCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Heptanol
Aciditet 0,5 mg KOH/g max.
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35,0 °C
Densitet 0.8219g/mL, 0.8219
Kokpunkt 176,0 °C
Flampunkt 73 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)6OH
Brytningsindex 1,4230 till 1,4250
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 414
Rester efter avdunstning 0,01% max.
Merck Index 15, 4696
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,85 g/L (100 °C). Andra lösligheter: 5,15 g/L vatten (130 °C), lösligt i etanol, eter och vanliga organiska lösningsmedel
Formel vikt 116.2
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Heptanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.