Läs mer
1-Heptanol, 99%
Produktkod. 11495143
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495143 500 mL 500ml
11485143 100 mL 100ml
11405153 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12793.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116,20 g/mol
1-Heptanol, används i doftindustrin på grund av sin behagliga lukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Heptanol, används i doftindustrin på grund av sin behagliga lukt.
Löslighet Lösligt i vatten
1,7 g/L vid 25 °C.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-70-6
Molekylformel C7H16O
Molekylvikt (g/mol) 116.20
MDL-nummer MFCD00002986
InChI-nyckel BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC-namn heptan-1-ol
LEDER CCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptanol
Densitet 0.820
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)6OH
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1731686
Merck Index 14,4661
Formel vikt 116.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.