Läs mer
1-Heptanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Heptanol |
| Kvantitet | 250 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 116.1201 |