Läs mer
1-Hepten-3-ol, 98%
Produktkod. 11469110
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469110 10 g 10g
11479110 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14651.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4938-52-7 | C7H14O | 114.188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4938-52-7
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00021940
InChI-nyckel PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hepten-3-ol, heptene-1-ol-3, butyl vinyl carbinol, acmc-1aoyf, 1-hepten-3-ol, analytical standard, 1-hepten-3-ol, fg, 1-hepten-3-ol, purum gc
PubChem CID 21057
IUPAC-namn hept-1-en-3-ol
LEDER CCCCC(C=C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hepten-3-ol
Densitet 0.836
Kokpunkt 154°C to 156°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1720340
Formel vikt 114.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hepten-3-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hepten-3-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.