Läs mer
1-Hepten, 98 %
Produktkod. 10453595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10453595 100 mL Glasflaska 100ml
10358243 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453595 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120391000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-76-7
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.19
MDL-nummer MFCD00009531
InChI-nyckel ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum
PubChem CID 11610
IUPAC-namn hept-1-en
LEDER CCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -119,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6970g/mL, 0.697
Kokpunkt 94,0 °C
Flampunkt −9 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4CH=CH2
Brytningsindex 1.3995
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 219
Formel vikt 98.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.