Läs mer
1-Heptene, 98+%
Produktkod. 11382447
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382447 25 mL 25ml
11392447 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11487.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98,189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-76-7
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.189
MDL-nummer MFCD00009531
InChI-nyckel ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum
PubChem CID 11610
IUPAC-namn hept-1-en
LEDER CCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptene
Smältpunkt ∼-119°C
Densitet 0.697
Kokpunkt 93°C to 94°C
Flampunkt −8°C (17°F)
Linjär formel CH3(CH2)4CH=CH2
Brytningsindex 1.4
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2278
Beilstein 1098332
Formel vikt 98.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.