Learn More
1-Heptylamin, 98+%
Product Code. 11429046
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Unit Size:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11429046 25 g 25g
11408750 50 g 50g
11418750 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11429046 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17922.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115,22 g/mol
1-Heptylamin har använts som en intern standard vid bestämning av biogena monoaminer och biogena diaminer med fluorescens-HPLC-metoden. Det har också använts för att studera effekten av hydratisering på den gasformiga strukturen av protonerad heptylamin genom infraröd fotodissociation (IRPD) spektroskopi och beräkningskemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Heptylamin har använts som en intern standard vid bestämning av biogena monoaminer och biogena diaminer med fluorescens-HPLC-metoden. Det har också använts för att studera effekten av hydratisering på den gasformiga strukturen av protonerad heptylamin genom infraröd fotodissociation (IRPD) spektroskopi och beräkningskemi.
Löslighet Lösligt i
vatten 6791 mg/L vid 25 °C.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-68-2
Molekylformel C7H17N
Molekylvikt (g/mol) 115.22
MDL-nummer MFCD00008244
InChI-nyckel WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC-namn heptan-1-amin
LEDER CCCCCCCN
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Heptylamine
Smältpunkt -23 °C
Densitet 0.775
Kokpunkt 154 °C till 156 °C
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel CH3(CH2)6NH2
Brytningsindex 1.4245
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1731688
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten 6791 mg/L @ 25 °C.
Formel vikt 115.22
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.