Läs mer
1-Heptylamine, 98+%
Produktkod. p-7023906
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
Produktkod. 11429046
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17922.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
1-Heptylamin har använts som en intern standard vid bestämning av biogena monoaminer och biogena diaminer med fluorescens-HPLC-metoden. Det har också använts för att studera effekten av hydratisering på den gasformiga strukturen av protonerad heptylamin genom infraröd fotodissociation (IRPD) spektroskopi och beräkningskemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Heptylamin har använts som en intern standard vid bestämning av biogena monoaminer och biogena diaminer med fluorescens-HPLC-metoden. Det har också använts för att studera effekten av hydratisering på den gasformiga strukturen av protonerad heptylamin genom infraröd fotodissociation (IRPD) spektroskopi och beräkningskemi.
Löslighet Lösligt i
vatten 6791 mg/L vid 25 °C.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-68-2
Molekylformel C7H17N
Molekylvikt (g/mol) 115.22
MDL-nummer MFCD00008244
InChI-nyckel WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC-namn heptan-1-amin
LEDER CCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptylamine
Smältpunkt -23°C
Densitet 0.775
Kokpunkt 154°C to 156°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Odör Amine-like
Linjär formel CH3(CH2)6NH2
Brytningsindex 1.4245
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1731688
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water 6791mg/L @ 25°C.
Formel vikt 115.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.