Läs mer
1-Heptyne, 99%
Produktkod. 11499023
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499023 100 g 100g
11474170 5 g 5g
11489023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11130.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 628-71-7 | C7H12 | 96,173 g/mol
1-Heptyn används vid syntes av (6Z,10E,12Z)-oktadeka-6,10,12-triensyra och (8Z,12E,14Z)-eikosa-8,12,14-triensyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Heptyne används vid syntes
av (6Z,10E,12Z)-oktadeka-6,10,12-triensyra och (8Z,12E,14Z)-eikosa-8,12,14-triensyra.
Löslighet
Lösligt i organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-71-7
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.173
MDL-nummer MFCD00009529
InChI-nyckel YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptyne, amylacetylene, heptyne, unii-z3nf9ssh6k, z3nf9ssh6k, amyl acetylene, n-pentylacetylene, pubchem13058, acmc-1aw2o
PubChem CID 12350
IUPAC-namn hept-1-yn
LEDER CCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptyne
Smältpunkt -81 °C
Densitet 0.736
Kokpunkt 98 °C till 100 °C
Flampunkt −10 °C (14 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.4095
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1733518
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 96.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.