Läs mer
1-Heptyne, TRC
Produktkod. 30389631
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30389631 5 g
1 options
Produktkod. 30389631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2882005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptyne
CAS 628-71-7
Molekylformel C7H12
Kvantitet 5 g
Synonym 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene
InChI formel InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
LEDER CCCCCC#C
IUPAC-namn Hept-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 96.17
Formel vikt 96.0939