Läs mer
1-Heptyne, TRC
Produktkod. 30392005
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30392005 50 g
1 options
Produktkod. 30392005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28820050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptyne
CAS 628-71-7
Molekylformel C7H12
Kvantitet 50 g
Synonym 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene
InChI formel InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
LEDER CCCCCC#C
IUPAC-namn Hept-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 96.17
Formel vikt 96.0939