missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Hexacosanol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexacosanol |
| CAS | 506-52-5 |
| Molekylformel | C26 H54 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Hexacosanol, Ceryl alcohol (6CI), Cerotyl alcohol, Cerylic alcohol, Hexacosanol, Hexacosyl alcohol, NSC 4058, n-Hexacosanol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H54O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27/h27H,2-26H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | hexacosan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.71 |
| Formel vikt | 382.4175 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?