Läs mer
1-Hexacosene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexacosene |
| CAS | 18835-33-1 |
| Molekylformel | C26 H52 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Hexacosene |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-26H2,2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | hexacos-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.691 |
| Formel vikt | 364.407 |