Läs mer
1-Hexadecanesulfonyl chloride, 97+%
Produktkod. 11427007
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427007 10 g 10g
11437007 50 g 50g
11447007 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14396.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38775-38-1 | C16H33ClO2S | 324.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38775-38-1
Molekylformel C16H33ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 324.95
MDL-nummer MFCD00007459
InChI-nyckel YOSVFFVBSPQTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanesulfonyl chloride, hexadecylsulfonyl chloride, 1-hexadecanesulfonylchloride, hexadecane-1-sulphonyl chloride, acmc-20aouo, hexadecanesulfonylchloride, hexadecanesulfonyl chloride, 1-hexadecylsulfonyl chloride, cetyl sulphonic acid chloride, 1-hexadecanesulphonyl chloride
PubChem CID 96923
IUPAC-namn hexadekan-1-sulfonylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecanesulfonyl chloride
Smältpunkt 56°C to 58°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1789245
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 324.96
Procent renhet 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexadecanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Mention de danger
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexadecanesulfonylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.