Läs mer
1-hexadekanetiol, 97 % (torrvikt), kan innehålla upp till 4 % vatten
Produktkod. 11328136
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328136 25 mL 25ml
11338136 100 mL 100ml
11348136 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15099.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258,508 g/mol
1-hexadekantiol används i studien av nanopartiklar och självmonterade monolager. Det används också för att framställa tiolfunktionaliserade 1,5 nm guldnanopartiklar via en ligandbytesprocess med trifenylfosfinstabiliserade nanopartiklar och vid bildandet av hydrofoba självmonterade monolager (SAM). På grund av längden på alkankedjan är det resulterande monoskiktet högt ordnat. 1-Hexadecanetiol används också inom olika områden som biomedicin, kemisk industri, som också används inom galvaniseringsindustrin och kemiska hjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Hexadecanetiol används i studien av nanopartiklar och självmonterade monolager. Det används också för att framställa tiolfunktionaliserade 1,5 nm guldnanopartiklar via en ligandbytesprocess med trifenylfosfinstabiliserade nanopartiklar och vid bildandet av hydrofoba självmonterade monolager (SAM). På grund av längden på alkankedjan är det resulterande monoskiktet högt ordnat. 1-Hexadecanetiol används också inom olika områden som biomedicin, kemisk industri, som också används inom galvaniseringsindustrin och kemiska hjälpmedel.
Löslighet
Löslig i metanol, bensen, eter, aceton och etylacetat. Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2917-26-2
Molekylformel C16H34S
Molekylvikt (g/mol) 258.508
MDL-nummer MFCD00011677
InChI-nyckel ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
IUPAC-namn hexadekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecanethiol
Smältpunkt 19°C to 23°C
Densitet 0.846
Kokpunkt 334°C
Flampunkt 135°C (275°F)
Odör Unpleasant
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. upp till 4 % vatten
Linjär formel CH3(CH2)15SH
Brytningsindex 1.4625
Kvantitet 25 mL
Beilstein 1748495
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol,benzene,ether,acetone and ethyl acetate. Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 258.51
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.