Läs mer
1-Hexadecanol, 96%
Produktkod. 10142820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10142820 2.5 kg 2.5kg
10486920 1 kg 1kg
11994601 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10142820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120480025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36653-82-4
Molekylformel C16H34O
Molekylvikt (g/mol) 242.45
MDL-nummer MFCD00004760
InChI-nyckel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC-namn hexadekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecanol
Smältpunkt 47°C to 50°C
Färg Vitt
Kokpunkt 344°C
Flampunkt >157°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3(CH2)15OH
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 01,429
Merck Index 15,2027
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viskositet 8 mPa.s (60°C)
Formel vikt 242.44
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder, Flakes or Pellets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.