Läs mer
1-Hexadecanol, 96%
Produktkod. 11994601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
Produktkod. 11994601
Brand: Thermo Scientific Acros 120480100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36653-82-4
Molekylformel C16H34O
Molekylvikt (g/mol) 242.45
MDL-nummer MFCD00004760
InChI-nyckel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC-namn hexadekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecanol
Smältpunkt 47°C to 50°C
Färg Vitt
Kokpunkt 344°C
Flampunkt >157°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Fibertrumma
Linjär formel CH3(CH2)15OH
Kvantitet 10 kg
Beilstein 01,429
Merck Index 15,2027
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viskositet 8 mPa.s (60°C)
Formel vikt 242.44
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder, Flakes or Pellets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.