Läs mer
1-Hexadecanol, 98%
Produktkod. 11429123
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
Produktkod. 11429123
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11180.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
1-Hexadecanol används som kosmetisk ingrediens, mjukgörande medel, skumstabilisator. Det används också som råvara för tillverkning av ytaktiva ämnen. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Hexadecanol används som kosmetisk ingrediens, mjukgörande medel, skumstabilisator. Det används också som råvara för tillverkning av ytaktiva ämnen. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig
i alkohol, kloroform, eter
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från direkt solljus. Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36653-82-4
Molekylformel C16H34O
Molekylvikt (g/mol) 242.45
MDL-nummer MFCD00004760
InChI-nyckel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC-namn hexadekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecanol
Smältpunkt 47°C to 51°C
Densitet 0.817
Kokpunkt 190°C (15 mmHg)
Flampunkt 135°C (275°F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1748475
Merck Index 14,2028
Löslighetsinformation Soluble in alcohol, chloroform, ether
Formel vikt 242.45
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 1-Hexadecanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.