Läs mer
1-Hexadecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetyl Alcohol (1-Hexadecanol) |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 242.261 |
| Procent renhet | >95% |