Läs mer
1-hexadecen, 92 %, tek., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10733861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733861 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 10733861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120500010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecene
Namnnotering teknik, 92 %
CAS 629-73-2
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 3 °C till 5 °C
Färg Brun-orange till gul
Densitet 0.7830g/mL, 0.783
Kokpunkt 274 °C
Flampunkt 132 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H32
Linjär formel CH3(CH2)13CH=CH2
Brytningsindex 1,4390 till 1,443
MDL-nummer MFCD00008991
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 226
Synonym 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, petroleum och koltjära, lösningsmedel, lösliga i kolvätelösningsmedel
InChI-nyckel GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC-namn hexadek-1-en
Molekylvikt (g/mol) 224.43
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
Viskositet 3,83 mm2/s (20 °C)
Formel vikt 224.43
Procent renhet 92%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexadecene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.