Läs mer
1-hexadedecen, 90+%
Produktkod. 11357775
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357775 1000 mL 1 L
11347775 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02637.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224,432 g/mol
1-hexadecen används som en mellanprodukt för organisk syntes. Den används som en blandning för offshore-borrvätskor. Det används också som ytaktivt medel, efterbehandlingsmedel, processregulator, funktionell vätska, smörjmedel och smörjmedelstillsats. Vidare fungerar det som sammonomerer i polymer såsom lågdensitetspolyetener, som visar tunnare, flexibilitet och rivhållfasthet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-hexadecen används som en mellanprodukt för organisk syntes. Den används som en blandning för offshore-borrvätskor. Det används också som ytaktivt medel, efterbehandlingsmedel, processregulator, funktionell vätska, smörjmedel och smörjmedelstillsats. Vidare fungerar det som sammonomerer i polymer såsom lågdensitetspolyetener, som visar tunnare, flexibilitet och rivhållfasthet.
Löslighet
Blandbar med eter, petroleumeter och alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-73-2
Molekylformel C16H32
Molekylvikt (g/mol) 224.432
MDL-nummer MFCD00008991
InChI-nyckel GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
IUPAC-namn hexadek-1-en
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecene
Smältpunkt 4 °C
Densitet 0.781
Kokpunkt 273 °C till 274 °C
Flampunkt 132 °C (269 °F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 1000 mL
Beilstein 1753401
Löslighetsinformation Blandbar med eter, petroleum, eter och alkohol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 224.43
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.