Läs mer
1-Hexadecene, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 2.2°C |
| Densitet | 0.78 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 274°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008991 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1-Hexadecene, 1-Hexadecylene, 1-Hexadecene |