Läs mer
1-hexadecyl-3-metylimidazoliumkloridmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10048741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10048741 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10048741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356650100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 404001-62-3 | C20H41ClN2O | 361.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonisk vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
CAS 404001-62-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H41ClN2O
MDL-nummer MFCD07773044
Kvantitet 10 g
Synonym 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride hydrate, 1-hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate, 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazolium chloride hydrate
InChI-nyckel YCRGEJFZTMXLMF-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
IUPAC-namn 1-hexadecyl-3-metylimidazol-3-ium;klorid;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 361.01
PubChem CID 60160661
Formel vikt 361.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.