Läs mer
(1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate, 98%
Produktkod. 11495593
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11495593
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13499.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6004-24-6 | C21H40ClNO | 358.01 g/mol
(1-Hexadecyl)pyridiniumkloridmonohydrat används i en studie för att bedöma avlägsnande av emulgerad olja från oljigt avloppsvatten och avlägsnande av emulgerade livsmedel och mineraloljor från avloppsvatten. Och det används för tvättmedelsbaserad extraktion av membranassocierade enzymer som alkaliskt fosfatas, och för extraktion av krom och palladium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-Hexadecyl)pyridiniumkloridmonohydrat används i en studie för att bedöma avlägsnande av emulgerad olja från oljigt avloppsvatten och avlägsnande av emulgerade livsmedel och mineraloljor från avloppsvatten. Och det används för tvättmedelsbaserad extraktion av membranassocierade enzymer som alkaliskt fosfatas, och för extraktion av krom och palladium.
Löslighet Lösligt
i vatten, alkohol, kloroform
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6004-24-6
Molekylformel C21H40ClNO
Molekylvikt (g/mol) 358.01
MDL-nummer MFCD00149977
InChI-nyckel NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride hydrate, 1-hexadecylpyridinium chloride monohydrate, hexadecylpyridinium chloride monohydrate, unii-d9om4sk49p, pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate, d9om4sk49p, cetylpyridinii chloridum, sprol tn
PubChem CID 22324
ChEBI CHEBI:3566
LEDER O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[CH+]C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Smältpunkt 83°C to 86°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3578606
Merck Index 14,2032
Löslighetsinformation Soluble in water, alcohol, chloroform
IUPAC-namn 1-hexadecylpyridin-1-ium;klorid;hydrat
Formel vikt 358.02 (339.99 Anhydrous)
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.