Läs mer
(1-hexadecyl)trimetylammoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11488740
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
100g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488740 500 g 500g
11478740 100 g 100g
11482268 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15235.36
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364,46 g/mol
(1-hexadecyl)trimetylammoniumbromid är ett katjoniskt ytaktivt ämne i hårvårdsprodukter. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator för framställning av polyamid, polykarbonat och polytiokarbonat. Det underlättar ligandfria palladiumsaltkatalyserade Heck- och Suzuki-korskopplingsreaktioner i vatten. Det är en aktiv komponent i det aktuella antiseptiska medlet cetrimid och används i hushållsprodukter som schampon och kosmetika. Som en buffertlösning är den involverad i extraktion av DNA såväl som i syntesen av guldnanopartiklar och kiselnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-hexadecyl)trimetylammoniumbromid är ett katjoniskt ytaktivt ämne i hårvårdsprodukter. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator för framställning av polyamid, polykarbonat och polytiokarbonat. Det underlättar ligandfria palladiumsaltkatalyserade Heck- och Suzuki-korskopplingsreaktioner i vatten. Det är en aktiv komponent i det aktuella antiseptiska medlet cetrimid och används i hushållsprodukter som schampon och kosmetika. Som en buffertlösning är den involverad i extraktion av DNA såväl som i syntesen av guldnanopartiklar och kiselnanopartiklar.
Löslighet
Lösligt i alkohol, kloroform och vatten. Något löslig i aceton. Olösligt i dietyleter och bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara i en lufttät behållare. Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-09-0
Molekylformel C19H42BrN
Molekylvikt (g/mol) 364.46
MDL-nummer MFCD00011772
InChI-nyckel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Smältpunkt ∼245 °C (dekomposition)
pH 5 till 7
Flampunkt 244 °C (471 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3598189
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2025
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, kloroform och vatten. Lätt löslig i aceton. Olöslig i dietyleter och bensen.
IUPAC-namn hexadecyl(trimetyl)azanium;bromid
Formel vikt 364.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecyltrimethylammonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.