Läs mer
(1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, 96%
Produktkod. 11314837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314837 5 g 5g
11324837 25 g 25g
11394827 100 g 100g
11304837 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11314837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041861.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-02-7 | C19H42ClN | 320.00 g/mol
(1-hexadecyl)trimetylammoniumklorid används som ett topiskt antiseptiskt och ytaktivt medel. Det används i hårvårdsformuleringar, krämsköljingredienser, hårbalsam och schampon som konditioneringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-02-7
Molekylformel C19H42ClN
Molekylvikt (g/mol) 320.00
MDL-nummer MFCD00011773
InChI-nyckel WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexadecyltrimethylammonium chloride, cetrimonium chloride, cetyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium chloride, dehyquart a, cetyl trimethyl ammonium chloride, aliquat 6, trimethylcetylammonium chloride, arquad 16-50, n-hexadecyltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8154
ChEBI CHEBI:53581
IUPAC-namn hexadecyl(trimetyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride
Smältpunkt 234°C
Färg Vitt
Densitet 0.968 g/mL
Odör Odorless
Linjär formel CH3(CH2)15N(CH3)3Cl
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 3657974
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 320
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.