Läs mer
(1-hexadecyl)triphenylfosfoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11468740
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468740 100 g 100g
11458740 5 g 5g
11432188 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15180.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 14866-43-4 | C34H48BrP | 567,64 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden Används
i stor utsträckning som konserveringsmedel, vattenrening inom jordbruket. Används även som antistatiskt medel i textilier, fibrer, läder, som flockningsmedel, deodorant och som fasöverföringskatalysator.
Löslighet
Löslig i etanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14866-43-4
Molekylformel C34H48BrP
Molekylvikt (g/mol) 567.64
MDL-nummer MFCD00051858
InChI-nyckel UXMZNEHSMYESLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexadecyltriphenylphosphonium bromide, 1-hexadecyl triphenylphosphonium bromide, cetyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, hexadecyltriphenyl-, bromide, hexadecyl triphenyl phosphanium bromide, hexadecyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1boiz, hexadecyl triphenyl phosphonium bromide, hexadecyl triphenyl phosphonium chloride, 1-hexadecyl triphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 3084210
IUPAC-namn hexadecyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 99 °C till 101 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3582592
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 567.64
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.