Läs mer
1-hexadecylamin, tech. 90 %, resten huvudsakligen 1-oktadecylamin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026457
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
Produktkod. 11448740
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22459.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
1-hexadecylamin används för att producera harts, seniortvättmedel, antiklumpningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1-hexadecylamin används för att producera harts, seniortvättmedel, antiklumpningsmedel
.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-27-1
Molekylformel C16H35N
Molekylvikt (g/mol) 241.46
MDL-nummer MFCD00008158
InChI-nyckel FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC-namn hexadekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecylamine
Smältpunkt 42°C to 47°C
Densitet 0.813
Kokpunkt 144°C (2 mmHg)
Flampunkt 140°C (284°F)
Analysprocentintervall 90%
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen 1-oktadecylamin
Brytningsindex 1.4496
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1634065
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 241.46
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.