Läs mer
1-Hexadecyne, teknik. 90%
Produktkod. 11470173
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470173 5 g 5g
15389816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11366.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-74-3 | C16H30 | 222,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-74-3
Molekylformel C16H30
Molekylvikt (g/mol) 222.42
MDL-nummer MFCD00015084
InChI-nyckel UCIDYSLOTJMRAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecyne, tetradecylacetylene, acmc-209nbc
PubChem CID 12396
IUPAC-namn hexadec-1-yn
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecyne
Smältpunkt 13 °C till 16 °C
Densitet 0.79
Kokpunkt 146 °C till 148 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel CH3(CH2)13C≡CH
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 5 g
Beilstein 1702804
Formel vikt 222.42
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.