Läs mer
1-(Hexahydrocyklopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-metylfenyl)sulfonyl]urea, Mikromol™
Beskrivning
1-(Hexahydrocyklopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-metylfenyl)sulfonyl]urea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ortho Gliclazide |
| CAS | 1076198-18-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | ortho Gliclazide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H21 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP), Gliclazide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| LEDER | Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| IUPAC-namn | 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyklopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-metylfenyl)sulfonylurea |
| Visa mer |