Läs mer
1-Hexane-d13-thiol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexanethiol-D13 |
| CAS | 1142922-50-6 |
| Molekylformel | C6 D13 H S |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Hexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13-thiol (ACI), 1-Hexane-d13-thiol, 1-Hexanethiol-d13, 1-Hexanethiol-D13, Hexyl-d13 Mercaptan |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexane-1-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.3205 |
| Formel vikt | 131.1632 g/mol |
| Visa mer |