Läs mer
1-hexansulfonsyra, natriumsalt, 98+%, jonparkromatografi, certifierad, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
1-hexansulfonsyra, natriumsalt, 98+%, jonparkromatografi, certifierad, Fisher Chemical , Kvantitet: 100g, CAS: 2832-45-3, Vit, Smältpunkt: 300 grader C, Molekylformel: C6H13NaO3S, Molekylvikt: 188.217, Förpackning: Plastpulverburk
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 300 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| IUPAC-namn | natrium;hexan-1-sulfonat |
| Formel vikt | 188,22 g/mol |
| Kvalitet | Kromatografi |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.