Läs mer
1-hexansulfonsyra, natriumsalt, 98+%, jonparkromatografi, certifierad, Fisher Chemical™
Produktkod. 10666642 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10666642 25 g -
10356230 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666642 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0438/46
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
1-hexansulfonsyra, natriumsalt, 98+%, jonparkromatografi, certifierad, Fisher Chemical , Kvantitet: 100g, CAS: 2832-45-3, Vit, Smältpunkt: 300 grader C, Molekylformel: C6H13NaO3S, Molekylvikt: 188.217, Förpackning: Plastpulverburk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2832-45-3
Molekylformel C6H13NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD00007542
InChI-nyckel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
LEDER [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn sodium hexane-1-sulfonate
Formel vikt 188,22 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.