Läs mer
1-hexansulfonsyra, natriumsalt, 98+%, jonparkromatografi, för elektrokemisk bestämning, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smältpunkt | 300 °C |
| CAS | 2832-45-3 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C6H13NaO3S |
| MDL-nummer | MFCD00007542 |
| Synonym | sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt |
| InChI-nyckel | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?