Läs mer
1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate, 98%, HPLC grade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11350996 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350996 500 g 500g
10075670 5 g 5g
10495841 25 g 25g
10628321 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11350996 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 411605000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2832-45-3
Molekylformel C6H13NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD00007542
InChI-nyckel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC-namn natrium;hexan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Abs. (0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet Negligible
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, IV, 54
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 188.22
Ångtryck Negligible
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.