Läs mer
1-hexansulfonsyra, natriumsalthydrat, 99 %
Produktkod. 10553951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10553951 25 g Glasflaska 25g
10062740 5 g Glasflaska 5g
10329233 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10553951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206120250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2832-45-3
Molekylformel C6H13NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD00007542
InChI-nyckel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC-namn natrium;hexan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Abs. 5,5 m/v % vattenlösning, pH 3, H3PO4, 0,06 max vid 280 nm, 0,1 max vid 220 nm, 1 max. vid 210 nm, 5,5 m/v % vattenlösning, pH 3, H3PO4 vid 0 nm
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Densitet Försumbar
Förlust vid torkning 9,6 % max (100 °C, 3 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 188.22
Ångtryck Försumbar
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallina flagor eller fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.