Läs mer
1-hexansulfonsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30136341
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136341 100 g
30136297 10 g
30006000 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH294385100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2832-45-3
Molekylformel C6H13NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Synonym Sodium 1-hexanesulfonate
IUPAC-namn natrium; hexan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanesulfonic acid sodium salt
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Formel vikt 188.0483