Läs mer
1-Hexanethiol, 96%
Beskrivning
Den används för att ställa in de elektriska egenskaperna i nätverksanslutna kolnanorörsfälteffekttransistorer.1 Används även som ett monolager på kopparytor för att fördröja ytoxidation under exponering för miljön som sedan kan desorberas effektivt med ett glödgningssteg i inert N2 för att ge en ren Cu-yta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
egenskaperna i nätverksanslutna kolnanorörsfälteffekttransistorer.1 Används även som ett monolager på kopparytor för att fördröja ytoxidation under exponering för miljön som sedan kan desorberas effektivt med ett glödgningssteg i inert N2 för att ge en ren Cu-yta.
Löslighet Svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara i svalt torrt tillstånd. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexanethiol |
| Smältpunkt | -81°C |
| Densitet | 0.838 |
| Kokpunkt | 150°C to 154°C |
| Flampunkt | 30°C (86°F) |
| Odör | Strong |
| Linjär formel | CH3(CH2)5SH |
| Brytningsindex | 1.448 |
| Kvantitet | 25 mL |
| UN-nummer | UN3071 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Hexanethiol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.